Learn More
1-(2-méthoxyphényl)pipérazine, 98+ %, Acros Organics
Code produit. 13418338
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 35386-24-4
Formule moléculaire C11H18Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 265.18
Numéro MDL MFCD00005958
Clé InChI ZGWQDMTYAQEMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-methoxyphenyl piperazine, 1-2-methoxy-phenyl-piperazine, 1-o-methoxyphenyl piperazine, 2-mpp, 1-2-methoxyphenyl-piperazine, n-2-methoxyphenyl piperazine, unii-81njo1330a, 1-2-methoxy phenyl piperazine, 2-methoxyphenylpiperazine, piperazine, 1-2-methoxyphenyl
CID PubChem 1346
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC=CC=C1N1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 35.0°C to 38.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 130.0°C to 133.0°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 1% max. (o-anisidine) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5745 to 1.5765
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Nom IUPAC dihydrogen 1-(2-methoxyphenyl)piperazine dichloride
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.