Learn More
1,2-éthanedithiol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11353416
1,2-éthanedithiol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353416
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11353416
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12865.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
1,2-Ethanedithiol is used as a reagent in organic synthesis to convert carbonyl compounds to thioacetals (1,3-dithiolanes). It replaces the toxic reagent arsenic tirchloride, which is involved in the synthesis of membrane-permeant fluorogenic biarsenicals from precursor dyes fluorescein and resorufin. It acts bidendate ligand to form complexes with metal ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-éthanedithiol est utilisé comme réactif en synthèse organique pour convertir des composés carbonylés en thioacétals (1,3-dithiolanes). Il remplace le trichlorure d’arsenic réactif toxique, qui est impliqué dans la synthèse de produits biarsenicaux fluorogènes à perméance membranaire à partir de la fluorescéine et de la résorufine des colorants précurseurs. Il agit comme ligand bidentate pour former des complexes avec des ions métalliques.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, l’acétone, l’éther et au benzène. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Incompatible avec les métaux alcalins. Évitez d’inhaler ses vapeurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-63-6
Formule moléculaire C2H6S2
Poids moléculaire (g/mol) 94.19
Numéro MDL MFCD00004892
Clé InChI VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-ethanedithiol, 1,2-dimercaptoethane, dithioglycol, ethylene mercaptan, ethylenedithiol, 1,2-ethanethiol, ethylenedimercaptan, dithioethyleneglycol, ethylene dithioglycol, s-ethylene dimercaptanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 10902
Nom IUPAC Éthane-1,2-dithiol
SMILES C(CS)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Ethanedithiol
Point de fusion -41°C
Densité 1.123
Point d’ébullition 144°C to 146°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Odeur Stench
Formule linéaire HSCH2CH2SH
Indice de réfraction 1.558
Quantité 25 g
Numéro UN UN3071
Beilstein 505946
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,3725
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,acetone,ether and benzene. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 94.2
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251033 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberL12865.14,L12865.36,L12865.22
Numéro de lot10249635 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2024 Catalog NumberL12865.14,L12865.36,L12865.22
Numéro de lot10248660 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2023 Catalog NumberL12865.14,L12865.36,L12865.22
Numéro de lot10246791 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/05/2023 Catalog NumberL12865.14,L12865.36,L12865.22
Numéro de lot10242938 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/08/2022 Catalog NumberL12865.14,L12865.36,L12865.22
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Ethanedithiol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,2-Ethanedithiol
Nom du produit
1,2-éthanedithiol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >