Learn More
1,2-dichlorobutane, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
34.57€ - 51.86€
Identifiants chimiques
CAS | 616-21-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 127.01 |
Numéro MDL | MFCD00013676 |
Clé InChI | PQBOTZNYFQWRHU-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | butane, 1,2-dichloro, butane,2-dichloro, 1,2-butylene chloride, acmc-1b1ry, dsstox_cid_7244, dsstox_rid_78366, dsstox_gsid_27244, 1,2-dichlorobutane, pqbotznyfqwrhu-uhfffaoysa |
CID PubChem | 12017 |
Nom IUPAC | 1,2-dichlorobutane |
SMILES | CCC(Cl)CCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11434240
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21307.03 |
1 g |
34.57€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11469217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21307.06 |
5 g |
51.86€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
616-21-7 | |
127.01 | |
PQBOTZNYFQWRHU-UHFFFAOYNA-N | |
12017 | |
CCC(Cl)CCl |
C4H8Cl2 | |
MFCD00013676 | |
butane, 1,2-dichloro, butane,2-dichloro, 1,2-butylene chloride, acmc-1b1ry, dsstox_cid_7244, dsstox_rid_78366, dsstox_gsid_27244, 1,2-dichlorobutane, pqbotznyfqwrhu-uhfffaoysa | |
1,2-dichlorobutane |
Spécification
1,2-Dichlorobutane | |
1.112 | |
30°C (86°F) | |
1.445 | |
UN1993 | |
butane, 1,2-dichloro, butane,2-dichloro, 1,2-butylene chloride, acmc-1b1ry, dsstox_cid_7244, dsstox_rid_78366, dsstox_gsid_27244, 1,2-dichlorobutane, pqbotznyfqwrhu-uhfffaoysa | |
CCC(Cl)CCl | |
127.01 | |
127.01 |
616-21-7 | |
124°C | |
C4H8Cl2 | |
MFCD00013676 | |
1731376 | |
PQBOTZNYFQWRHU-UHFFFAOYNA-N | |
1,2-dichlorobutane | |
12017 | |
≥97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 210-469-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only