Learn More
1,2-dichlorobutane, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11469217
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-21-7
Formule moléculaire C4H8Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 127.01
Numéro MDL MFCD00013676
Clé InChI PQBOTZNYFQWRHU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme butane, 1,2-dichloro, butane,2-dichloro, 1,2-butylene chloride, acmc-1b1ry, dsstox_cid_7244, dsstox_rid_78366, dsstox_gsid_27244, 1,2-dichlorobutane, pqbotznyfqwrhu-uhfffaoysa
CID PubChem 12017
Nom IUPAC 1,2-dichlorobutane
SMILES CCC(Cl)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichlorobutane
Densité 1.112
Point d’ébullition 124°C
Point d’éclair 30°C (86°F)
Indice de réfraction 1.445
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1731376
Poids de la formule 127.01
Pourcentage de pureté ≥97%