Learn More
1,2-dichlorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.95€ - 249.24€
Identifiants chimiques
CAS | 95-50-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.998 |
Numéro MDL | MFCD00000535 |
Clé InChI | RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben |
CID PubChem | 7239 |
ChEBI | CHEBI:35290 |
Nom IUPAC | 1,2-dichlorobenzène |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11491568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13881.36 |
500 g |
29.95€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11401578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13881.0E |
2500 g |
85.63€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11411578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13881.0C |
10,000 g |
249.24€
10000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,2-Dichlorobenzene is widely used as a precursor to prepare 1,2-dichloro-4-nitrobenzene, which is an intermediate in the synthesis of agrochemicals. It acts as a solvent for fullerenes. It is also used in softening and removing carbon-based contamination on metal surfaces. It also used as food preservative, motor oil additive, lubricant and paint.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,2-dichlorobenzène est largement utilisé comme précurseur pour préparer le 1,2-dichloro-4-nitrobenzène, qui est un intermédiaire dans la synthèse des produits agrochimiques. Il agit comme un solvant pour les fullerènes. Il est également utilisé pour adoucir et éliminer la contamination basée sur le carbone sur les surfaces métalliques. Il est également utilisé comme agent de conservation des aliments, comme additif pour l’huile moteur, comme lubrifiant et comme peinture.
Solubilité
Miscible à l’eau et à la plupart des solvants organiques.
Remarques
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
95-50-1 | |
146.998 | |
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N | |
7239 | |
1,2-dichlorobenzène |
C6H4Cl2 | |
MFCD00000535 | |
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben | |
CHEBI:35290 | |
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl |
Spécification
1,2-Dichlorobenzene | |
-18°C | |
180°C | |
Pungent | |
1.551 | |
UN1591 | |
14,3056 | |
Miscible with water and most of the organic solvents. | |
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl | |
146.998 | |
CHEBI:35290 | |
99% |
95-50-1 | |
1.306 | |
68°C (154°F) | |
C6H4Cl2 | |
MFCD00000535 | |
606078 | |
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben | |
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-dichlorobenzène | |
7239 | |
147 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335-H227
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P333+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302+H332-H315-H317-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :O-DICHLOROBENZÈNE
missing translation for 'einecsNumber' : 202-425-9
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ4500000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 1,2-Dichlorobenzene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: o-Dichlorobenzene