Learn More
1,2-dichlorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11411578
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
1,2-Dichlorobenzene is widely used as a precursor to prepare 1,2-dichloro-4-nitrobenzene, which is an intermediate in the synthesis of agrochemicals. It acts as a solvent for fullerenes. It is also used in softening and removing carbon-based contamination on metal surfaces. It also used as food preservative, motor oil additive, lubricant and paint.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-dichlorobenzène est largement utilisé comme précurseur pour préparer le 1,2-dichloro-4-nitrobenzène, qui est un intermédiaire dans la synthèse des produits agrochimiques. Il agit comme un solvant pour les fullerènes. Il est également utilisé pour adoucir et éliminer la contamination basée sur le carbone sur les surfaces métalliques. Il est également utilisé comme agent de conservation des aliments, comme additif pour l’huile moteur, comme lubrifiant et comme peinture.
Solubilité
Miscible à l’eau et à la plupart des solvants organiques.
Remarques
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-50-1
Formule moléculaire C6H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 146.998
Numéro MDL MFCD00000535
Clé InChI RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
CID PubChem 7239
ChEBI CHEBI:35290
Nom IUPAC 1,2-dichlorobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichlorobenzene
Point de fusion -18°C
Densité 1.306
Point d’ébullition 180°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.551
Quantité 10,000 g
Numéro UN UN1591
Beilstein 606078
Merck Index 14,3056
Informations sur la solubilité Miscible with water and most of the organic solvents.
Poids de la formule 147
Pourcentage de pureté 99%