Learn More
1,2-dichloro-4-nitrobenzène, 99 %
21.80€ - 58.90€
Identifiants chimiques
CAS | 99-54-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3Cl2NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.00 |
Numéro MDL | MFCD00007207 |
Clé InChI | NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,4-dichloronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-nitro, dcnb, 1-nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlornitrobenzen, unii-ijt74ji7fs, ccris 3097, 1,2-dichloro-4-nitro-benzene, 3,4-dichlornitrobenzen czech, 3,4-dichloronitrobenzen czech |
CID PubChem | 7443 |
Nom IUPAC | 1,2-dichloro-4-nitrobenzène |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
99-54-7 | |
192.00 | |
NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N | |
7443 | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1 |
C6H3Cl2NO2 | |
MFCD00007207 | |
3,4-dichloronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-nitro, dcnb, 1-nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlornitrobenzen, unii-ijt74ji7fs, ccris 3097, 1,2-dichloro-4-nitro-benzene, 3,4-dichlornitrobenzen czech, 3,4-dichloronitrobenzen czech | |
1,2-dichloro-4-nitrobenzène |
Spécification
1,2-Dichloro-4-nitrobenzene | |
39°C to 43°C | |
123°C (253°F) | |
MFCD00007207 | |
1818163 | |
NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-dichloro-4-nitrobenzène | |
7443 | |
99% |
99-54-7 | |
255°C to 256°C | |
C6H3Cl2NO2 | |
UN3077 | |
3,4-dichloronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-nitro, dcnb, 1-nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlornitrobenzen, unii-ijt74ji7fs, ccris 3097, 1,2-dichloro-4-nitro-benzene, 3,4-dichlornitrobenzen czech, 3,4-dichloronitrobenzen czech | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1 | |
192.00 | |
192 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H341-H302
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 202-764-2
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ5250000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.