Learn More
1,2-dichloro-4-nitrobenzène, 99 %
Code produit. 11433324
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-54-7
Formule moléculaire C6H3Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 192.00
Numéro MDL MFCD00007207
Clé InChI NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichloronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-nitro, dcnb, 1-nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlornitrobenzen, unii-ijt74ji7fs, ccris 3097, 1,2-dichloro-4-nitro-benzene, 3,4-dichlornitrobenzen czech, 3,4-dichloronitrobenzen czech
CID PubChem 7443
Nom IUPAC 1,2-dichloro-4-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichloro-4-nitrobenzene
Point de fusion 39°C to 43°C
Point d’ébullition 255°C to 256°C
Point d’éclair 123°C (253°F)
Quantité 1000 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1818163
Poids de la formule 192
Pourcentage de pureté 99%
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'