Learn More
1,2-Dianilinoéthane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
24.90€ - 223.00€
Identifiants chimiques
CAS | 150-61-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H16N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 212.30 |
Numéro MDL | MFCD00003019 |
Clé InChI | NOUUUQMKVOUUNR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,2-dianilinoethane, n,n'-diphenylethylenediamine, stabilite, n,n'-ethylenedianiline, nodx, n1,n2-diphenylethane-1,2-diamine, sym-diphenylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diphenyl, aniline, n,n'-ethylenedi, n,n'-difenylethylendiamin |
CID PubChem | 67422 |
Nom IUPAC | N,N’-diphényl-thane-1,2-diamine |
SMILES | C(CNC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11466296
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23098.06 |
5 g |
24.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11476296
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23098.14 |
25 g |
78.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11486296
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23098.22 |
100 g |
223.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,2-Dianilinoethane can forms crystalline imidazolidines with aldehydes in the presence of AcOH. N-donating ligand. Can be used as a trapping agent for aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,2-dianilinoéthane peut former des imidazolidines cristallines avec des aldéhydes en présence d’AcOH. Ligand N-donneur. Peut être utilisé comme agent de piégeage pour les aldéhydes.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,072 g/l à 25°C).
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
150-61-8 | |
212.30 | |
NOUUUQMKVOUUNR-UHFFFAOYSA-N | |
67422 | |
C(CNC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1 |
C14H16N2 | |
MFCD00003019 | |
1,2-dianilinoethane, n,n'-diphenylethylenediamine, stabilite, n,n'-ethylenedianiline, nodx, n1,n2-diphenylethane-1,2-diamine, sym-diphenylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diphenyl, aniline, n,n'-ethylenedi, n,n'-difenylethylendiamin | |
N,N’-diphényl-thane-1,2-diamine |
Spécification
1,2-Dianilinoethane | |
64°C to 68°C | |
C14H16N2 | |
646740 | |
1,2-dianilinoethane, n,n'-diphenylethylenediamine, stabilite, n,n'-ethylenedianiline, nodx, n1,n2-diphenylethane-1,2-diamine, sym-diphenylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diphenyl, aniline, n,n'-ethylenedi, n,n'-difenylethylendiamin | |
NOUUUQMKVOUUNR-UHFFFAOYSA-N | |
N,N’-diphényl-thane-1,2-diamine | |
67422 | |
≥98% |
150-61-8 | |
228°C (12 mmHg) | |
MFCD00003019 | |
14,2990 | |
Sparingly soluble in water 0.072g/L @ 25°C. | |
C(CNC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1 | |
212.30 | |
212.3 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H332
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Nocif par inhalation.
GHS P Statement
P261-P280-P301+P310-P361-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-765-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KV4800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante