Learn More
1,2-Dianilinoéthane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11476296
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
1,2-Dianilinoethane can forms crystalline imidazolidines with aldehydes in the presence of AcOH. N-donating ligand. Can be used as a trapping agent for aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-dianilinoéthane peut former des imidazolidines cristallines avec des aldéhydes en présence d’AcOH. Ligand N-donneur. Peut être utilisé comme agent de piégeage pour les aldéhydes.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,072 g/l à 25°C).
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-61-8
Formule moléculaire C14H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 212.30
Numéro MDL MFCD00003019
Clé InChI NOUUUQMKVOUUNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-dianilinoethane, n,n'-diphenylethylenediamine, stabilite, n,n'-ethylenedianiline, nodx, n1,n2-diphenylethane-1,2-diamine, sym-diphenylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diphenyl, aniline, n,n'-ethylenedi, n,n'-difenylethylendiamin
CID PubChem 67422
Nom IUPAC N,N’-diphényl-thane-1,2-diamine
SMILES C(CNC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dianilinoethane
Point de fusion 64°C to 68°C
Point d’ébullition 228°C (12 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 646740
Merck Index 14,2990
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water 0.072g/L @ 25°C.
Poids de la formule 212.3
Pourcentage de pureté ≥98%