Learn More
1-(2-bromoéthoxy)-4-chlorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
162.00€ - 460.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2033-76-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8BrClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 235.51 |
Numéro MDL | MFCD00000617 |
Clé InChI | YYFLBDSMQRWARK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-2-bromoethoxy-4-chlorobenzene, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromoethyl 4-chlorophenyl ether, 4-chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 2-4-chlorophenoxy ethyl bromide, benzene,1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromo-1-4-chlorophenoxy ethane, pubchem17076, acmc-1cjap, p-chlorophenoxyethyl bromide |
CID PubChem | 74854 |
Nom IUPAC | 1-(2-bromoéthoxy)-4-chlorobenzène |
SMILES | C1=CC(=CC=C1OCCBr)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10421743
|
Thermo Scientific Acros
379830050 |
5 g | Flacon en verre |
162.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10056622
|
Thermo Scientific Acros
379830250 |
25 g | Flacon en verre |
460.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2033-76-3 | |
235.51 | |
YYFLBDSMQRWARK-UHFFFAOYSA-N | |
74854 | |
C1=CC(=CC=C1OCCBr)Cl |
C8H8BrClO | |
MFCD00000617 | |
1-2-bromoethoxy-4-chlorobenzene, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromoethyl 4-chlorophenyl ether, 4-chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 2-4-chlorophenoxy ethyl bromide, benzene,1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromo-1-4-chlorophenoxy ethane, pubchem17076, acmc-1cjap, p-chlorophenoxyethyl bromide | |
1-(2-bromoéthoxy)-4-chlorobenzène |
Spécification
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene | |
98.5 | |
38°C to 39°C | |
150°C | |
98.5% min. (GC) | |
ClC6H4O(CH2)2Br | |
MFCD00000617 | |
YYFLBDSMQRWARK-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-bromoéthoxy)-4-chlorobenzène | |
74854 | |
99% |
2033-76-3 | |
100.0 | |
150°C to 152°C (18.0 mmHg) | |
Authentique | |
C8H8BrClO | |
1.5570 to 1.5590 (20°C, 589nm) | |
1-2-bromoethoxy-4-chlorobenzene, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromoethyl 4-chlorophenyl ether, 4-chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 2-4-chlorophenoxy ethyl bromide, benzene,1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromo-1-4-chlorophenoxy ethane, pubchem17076, acmc-1cjap, p-chlorophenoxyethyl bromide | |
C1=CC(=CC=C1OCCBr)Cl | |
235.51 | |
235.51 | |
Liquide ou solide à fusion faible |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif par inhalation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 217-994-9
- 1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.