Learn More
1-(2-bromoéthoxy)-4-chlorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10056622
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2033-76-3
Formule moléculaire C8H8BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 235.51
Numéro MDL MFCD00000617
Clé InChI YYFLBDSMQRWARK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-bromoethoxy-4-chlorobenzene, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromoethyl 4-chlorophenyl ether, 4-chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 2-4-chlorophenoxy ethyl bromide, benzene,1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromo-1-4-chlorophenoxy ethane, pubchem17076, acmc-1cjap, p-chlorophenoxyethyl bromide
CID PubChem 74854
Nom IUPAC 1-(2-bromoéthoxy)-4-chlorobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCBr)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38°C to 39°C
Point d’ébullition 150°C to 152°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair 150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4O(CH2)2Br
Indice de réfraction 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Poids de la formule 235.51
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.