Learn More
1,1-dibromoéthane, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
132.66€ - 408.03€
Identifiants chimiques
CAS 557-91-5
Formule moléculaire C2H4Br2
Poids moléculaire (g/mol) 187.86
Numéro MDL MFCD00041719
Clé InChI APQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylidene bromide, ethane, 1,1-dibromo, ethylidene dibromide, unii-kj8zjy72qq, kj8zjy72qq, dibromethane, dibromoethan, dibromoetane, dibromo ethane, ccris 8552
CID PubChem 11201
Nom IUPAC 1,1-dibromoéthane
SMILES CC(Br)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10147510
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
406480250
25 g Flacon en verre
132.66€
25g
10470641
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
406481000
100 g Flacon en verre
408.03€
100g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
557-91-5
187.86
APQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N
11201
CC(Br)Br
C2H4Br2
MFCD00041719
ethylidene bromide, ethane, 1,1-dibromo, ethylidene dibromide, unii-kj8zjy72qq, kj8zjy72qq, dibromethane, dibromoethan, dibromoetane, dibromo ethane, ccris 8552
1,1-dibromoéthane
Spécification
1,1-Dibromoethane
557-91-5
100.0
2.0600g/mL
Authentique
C2H4Br2
1.5090 to 1.5120
2.06
APQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N
1,1-dibromoéthane
187.86
187.86
Liquide
99%
98.5
Incolore à marron
107.0°C
98.5% min. (GC)
CH3CHBr2
MFCD00041719
ethylidene bromide, ethane, 1,1-dibromo, ethylidene dibromide, unii-kj8zjy72qq, kj8zjy72qq, dibromethane, dibromoethan, dibromoetane, dibromo ethane, ccris 8552
CC(Br)Br
potassium carbonate
11201
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par contact cutané.
Susceptible de provoquer le cancer.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Use personal protective equipment as required.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-184-9
missing translation for 'rtecsNumber' : KH9000000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • 1,1-Dibromoethane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P313-Consulter un médecin.