Learn More
1,1-dibromoéthane, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10147510
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-91-5
Formule moléculaire C2H4Br2
Poids moléculaire (g/mol) 187.86
Numéro MDL MFCD00041719
Clé InChI APQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylidene bromide, ethane, 1,1-dibromo, ethylidene dibromide, unii-kj8zjy72qq, kj8zjy72qq, dibromethane, dibromoethan, dibromoetane, dibromo ethane, ccris 8552
CID PubChem 11201
Nom IUPAC 1,1-dibromoéthane
SMILES CC(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Dibromoethane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à marron
Densité 2.0600g/mL
Point d’ébullition 107.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CHBr2
Indice de réfraction 1.5090 to 1.5120
Quantité 25 g
Gravité spécifique 2.06
Stabilisateur potassium carbonate
Poids de la formule 187.86
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1-Dibromoethane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P313-Consulter un médecin.