Learn More
1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacétone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
82.90€ - 306.00€
Identifiants chimiques
CAS 431-67-4
Formule moléculaire C3HBr2F3O
Poids moléculaire (g/mol) 269.843
Numéro MDL MFCD00041362
Clé InChI HEPPAPZASXFWTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, 2-propanone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro, dibromotrifluoroaceton, pubchem12627, 3,3-dibromotrifluoroacetone, ksc237m8t, l,l-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 1,1-di-bromo-3,3,3-trifluoroacetone
CID PubChem 550523
Nom IUPAC 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoropropane-2-one
SMILES C(C(=O)C(F)(F)F)(Br)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11373006
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10826.06
5 g
82.90€
5g
11383006
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10826.14
25 g
306.00€
25g
Description
Description
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone readily forms trifluoropyruvaldehyde hydrate in the presence of aqueous NaOAc, which is a useful intermediate, e.g. in the synthesis of a fused pyrazine derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacétone forme facilement de l’hydrate de trifluoropyruvalaldéhyde en présence de NaOAc aqueux, qui est un intermédiaire utile, par exemple dans la synthèse d’un dérivé de pyrazine fondu.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les bases fortes, les métaux actifs et les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
431-67-4
269.843
HEPPAPZASXFWTB-UHFFFAOYSA-N
550523
C(C(=O)C(F)(F)F)(Br)Br
C3HBr2F3O
MFCD00041362
1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, 2-propanone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro, dibromotrifluoroaceton, pubchem12627, 3,3-dibromotrifluoroacetone, ksc237m8t, l,l-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 1,1-di-bromo-3,3,3-trifluoroacetone
3,3-dibromo-1,1,1-trifluoropropane-2-one
Spécification
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone
111°C to 113°C
C3HBr2F3O
MFCD00041362
636645
Soluble in Chloroform. Not miscible or difficult to mix in water.
C(C(=O)C(F)(F)F)(Br)Br
269.843
269.85
431-67-4
Pungent
1.4305
UN3265
1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, 2-propanone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro, dibromotrifluoroaceton, pubchem12627, 3,3-dibromotrifluoroacetone, ksc237m8t, l,l-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 1,1-di-bromo-3,3,3-trifluoroacetone
HEPPAPZASXFWTB-UHFFFAOYSA-N
3,3-dibromo-1,1,1-trifluoropropane-2-one
550523
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C