Learn More
1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacétone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone readily forms trifluoropyruvaldehyde hydrate in the presence of aqueous NaOAc, which is a useful intermediate, e.g. in the synthesis of a fused pyrazine derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacétone forme facilement de l’hydrate de trifluoropyruvalaldéhyde en présence de NaOAc aqueux, qui est un intermédiaire utile, par exemple dans la synthèse d’un dérivé de pyrazine fondu.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les bases fortes, les métaux actifs et les agents oxydants forts.
La 1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacétone forme facilement de l’hydrate de trifluoropyruvalaldéhyde en présence de NaOAc aqueux, qui est un intermédiaire utile, par exemple dans la synthèse d’un dérivé de pyrazine fondu.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les bases fortes, les métaux actifs et les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone |
Point d’ébullition | 111°C to 113°C |
Odeur | Pungent |
Indice de réfraction | 1.4305 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3265 |
Beilstein | 636645 |
Informations sur la solubilité | Soluble in Chloroform. Not miscible or difficult to mix in water. |
Poids de la formule | 269.85 |
Pourcentage de pureté | 95% |