Learn More
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, + de 99,5 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15284634
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, + de 99,5 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15284634
2.5 kg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15284634
Marque: Thermo Scientific Acros 147540025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 920-66-1
Numéro MDL MFCD00011651
Clé InChI BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcoholAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 13529
ChEBI CHEBI:63104
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
% min. CAS 99.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -4.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.5960g/mL
Point d’ébullition 59.0°C
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H2F6O
Formule linéaire (CF3)2CHOH
Indice de réfraction 1.2740 to 1.2770
Quantité 2.5 kg
Gravité spécifique 1.596
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (25°C).
Poids moléculaire (g/mol) 168.038
Poids de la formule 168.04
Tension de vapeur 102mmHg at 20°C
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463897 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/06/2024 Catalog Number147540250,147541000,147540025,147545000,147540050
Numéro de lotA0461392 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/03/2024 Catalog Number147540250,147541000,147540025,147545000,147540050
Numéro de lotA0447921 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2023 Catalog Number147540250,147541000,147540025,147545000,147540050
Numéro de lotB0325734 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number147540250,147541000,147540025,147545000,147540050
Numéro de lotB0324637 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog Number147540250,147541000,147540025,147545000,147540050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, + de 99,5 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals >