Learn More
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, de qualité LC-MS, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15688400
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, de qualité LC-MS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15688400 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
10 x 1 mL, Ampoule
Click to view available options
Quantité:
50 mL
10 x 1 mL
Conditionnement:
Ampoule
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15688400
Marque: Honeywell-Fluka 4206010X1ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Additif éluant pour LC-MS
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 920-66-1
Formule moléculaire C3H2F6O
Poids moléculaire (g/mol) 168.038
Numéro MDL MFCD00011651
Clé InChI BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
CID PubChem 13529
ChEBI CHEBI:63104
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Point de fusion -4°C
Couleur Incolore
Densité 1.596g/mL at 25°C
Point d’ébullition 59°C
Conditionnement Ampoule
Formule linéaire (CF3)2CHOH
Indice de réfraction n20/D 1.275
Quantité 10 x 1 mL
Numéro UN UN3265
Beilstein 1841007
Résidus après évaporation 0 to 0.0005%
Poids de la formule 168.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8% (GC)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, de qualité LC-MS, Honeywell Fluka™ >