Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis coniques de 0,5 ml Axygen™ : Préstérilisés
Incluent un joint torique résistant aux produits chimiques
Marque: Axygen™ SCT-050-A-S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition d’enzymes de restriction et autres réactifs.
- Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
- La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
- Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sous forme d’articles en commande spéciale pour tubes assortis
- Disponibles dans une vaste gamme de couleurs pour une identification aisée des échantillons
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Sans RNase ni DNase, apyrogènes | |
Assorties | |
0,5 ml | |
Sans boucle | |
Sachet | |
Non | |
Conique |
20000xG | |
PP | |
PP | |
Joint torique | |
Oui | |
Bouchon à vis |