Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis coniques de 0,5 ml Axygen™ : Préstérilisés
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Assorties
Transparent
Conditionnement:
4000 pièces
500 pièces
Description
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition d’enzymes de restriction et autres réactifs.
- Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
- La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
- Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sous forme d’articles en commande spéciale pour tubes assortis
- Disponibles dans une vaste gamme de couleurs pour une identification aisée des échantillons
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Sans RNase ni DNase, apyrogènes |
| Couleur de bouchon | Assorties |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Capacité (métrique) | 0,5 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Format | Sans boucle |
| Comprend | Joint torique |
| Conditionnement | Sachet |
| Stérilité | Stérile |
| Graduated | Non |
| Afficher plus |