Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis coniques de 0,5 ml Axygen™ : Préstérilisés
Incluent un joint torique résistant aux produits chimiques
Marque: Axygen™
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.78300kg
Description
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition d’enzymes de restriction et autres réactifs.
- Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
- La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
- Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sous forme d’articles en commande spéciale pour tubes assortis
- Disponibles dans une vaste gamme de couleurs pour une identification aisée des échantillons
Spécification
20000xG | |
Sans RNase ni DNase, apyrogènes | |
PP | |
Transparent | |
Sans boucle | |
500/Bte | |
Oui | |
Bouchon à vis |
Bouchon à vis | |
Transparent | |
0,5 ml | |
PP | |
Joint torique | |
500 tubes et bouchons/sachet ; 8 sachets/boîte | |
Non | |
Conique |