Cinq facteurs essentiels à prendre en compte lors du choix d'un EPI
Les personnes qui travaillent en laboratoire affrontent tout un éventail de difficultés quotidiennes sur leur lieu de travail, il est alors crucial de choisir le bon équipement de protection individuelle (EPI). Avec le bon EPI, les employeurs peuvent réduire les accidents du travail et améliorer significativement le bien-être des employés ce qui, à son tour, aura une incidence positive sur les performances et la productivité. En revanche, choisir le bon EPI n’est pas une mince affaire. Dans cet article, nous allons expliquer les facteurs dont il faut tenir compte pour choisir un produit approprié.
1. Dangers sur le lieu de travail
L’EPI doit être choisi principalement en fonction des dangers rencontrés sur le lieu de travail. Selon l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), les travailleurs en laboratoire sont exposés à plusieurs dangers, parmi lesquelles figurent :
2. Fonctionnalités
La concentration est essentielle lorsque l’on travaille dans un laboratoire, il est alors capital de s’assurer que l’EPI ne vous détourne pas de vos performances. Pour ce faire, il est important d’analyser les conditions dans le laboratoire et de regarder l’application de plus près. Par exemple, sélectionner un mauvais revêtement de lunettes de sécurité peut entraîner la formation de buée sur les verres. Cette buée peut créer des perturbations et réduire l’attention portée sur la tâche, ce qui peut provoquer des erreurs, des accidents et une baisse de la conformité. Pour choisir le revêtement, il convient de tenir compte de plusieurs facteurs externes, comme :
  • la température ;
  • le niveau d’humidité et de saleté ;
  • l’utilisation d’un autre EPI.
Il est alors important de réaliser une évaluation des risques pour identifier les dangers potentiels auxquels les travailleurs en laboratoire peuvent être exposés pendant leur travail et déterminer les exigences liées à l’EPI.
3. Confort et ergonomie
Outre les risques chimiques et biologiques, les travailleurs en laboratoire peuvent subir une pression psychologique et physique due au niveau élevé de concentration, aux contraintes de temps, aux postures contraignantes et au caractère monotone des activités. Les normes des EPI se concentrent principalement sur les dangers directs en laissant de côté le confort et l’ergonomie, deux facteurs essentiels pour diminuer la tension psychologique et physique, améliorer les performances et réduire les dangers sur le long terme. La « pyramide de l’ergonomie » ci-dessous met en lumière les conséquences du choix d’un EPI qui ne répond pas au principe d’ergonomie.
Pyramid of ergonomics
Dans ce domaine, il est important de tenir compte de plusieurs facteurs, comme :
  • le poids
  • le climat
  • les points de pression.
Par exemple, des chaussures de sécurités conçues de façon ergonomique, légères et souples dotées d’un système d’absorption des chocs multicouche soutiennent le mouvement naturel de l’intégralité du corps, diminuent la fatigue, réduisent les problèmes musculosquelettiques et améliorent la concentration et les performances pendant la journée de travail.
Uvex i-gonomics
4. Ajustement
Lorsqu’il est question de l’ajustement, la première chose à laquelle il faut penser, qui est aussi la plus importante, est la suivante : une taille unique ne peut pas convenir à tous les cas de figure. La plupart des équipements de protection sont disponibles en plusieurs tailles et il convient de choisir la taille qui convient à chaque employé. Une taille inappropriée peut entraîner de l’inconfort et réduire les performances de l’EPI. Par exemple, des masques respiratoires inadéquats peuvent entraîner des fuites, ce qui réduit la protection du porteur.
La largeur des chaussures de sécurité, souvent malheureusement oubliée, est un facteur important dont il faut tenir compte. Des chaussures étroites peuvent comprimer les nerfs du pied entraînant douleur, inconfort et engourdissement. Porter des chaussures trop étroites pendant des périodes prolongées peut également endommager les nerfs intermétatarsiens (métatarse) et conduire au développement d’une tumeur fibreuse bénigne relativement commune, le névrome de Morton.
5. Durabilité
Enfin, la durabilité est un facteur qui gagne en importance lors de la sélection de ce produit. Après tout, lorsqu’il est question de sécurité, il ne s’agit pas seulement de protéger nos employés, mais également la planète et les générations futures. De nombreux facteurs doivent être analysés, au niveau du produit comme de la production, par exemple :
  • l’emplacement du site de production ;
  • le caractère recyclable et biodégradable des matériaux ;
  • l’énergie et la gestion des déchets.
N’oubliez jamais de passer en revue ces cinq facteurs essentiels lorsque vous choisissez l’EPI approprié afin d’être sûr de réduire les dangers sur le lieu de travail et d’améliorer le bien-être des employés. Vous augmenterez alors les performances et la productivité.
Sources
https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3404laboratory-safety-guidance.pdf
Two scientists in a lab
Contentu fourni par :
Uvex Logo