Flacons pour milieu de culture
Sélection rapide
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Profitez de nos prix exclusifs sur le web et passez votre commande dès aujourd'hui.
Les Indispensables
Complétez votre commande de bouteilles avec ces fournitures.
REVÊTEMENT PROTECTEUR
HAUTE RÉSISTANCE À LA CHALEUR
PROTECTION CONTRE LES UV
PRÊT À L'EMPLOI
AUTOCLAVABLE
EXCELLENTES PROPRIÉTÉS DE BARRIÈRE AUX GAZ
VERSEMENT DOUX
CERTIFIÉ FAIBLE EN ENDOTOXINES
Complétez votre commande
Great deals
Porte-bouteilles de sécurité Thermo Scientific™ Nalgene™ 500mL LLDPE
Protégez vos bouteilles avec ce support pratique.
En savoir plusBonnes Affaires
DWK Life Sciences Bouteille orignial GL DURAN™ avec anneau verseur
Système d'étanchéité du bouchon assurant une fermeture étanche aux liquides, disponible en quatre couleurs.
En savoir plusBonnes Affaires
DWK Life Sciences Étiquette pour flacon DURAN™ YOUTILITY™, GL 45, caoutchouc de silicone, assortiment
Étiquettes pour bouteilles DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ GL 45, couleurs assorties.
En savoir plus
Guides pour vous aider à faire votre choix
![Focus sur les articles en verre et en plastique Focus sur les articles en verre et en plastique](/fr/fr/scientific-products/featured-categories/reference/guides/jcr%3acontent/content-par-main/imageandrte_be5.img.png/1692014388440.png)
Focus sur les articles en verre et en plastique
Votre guide essentiel sur les articles de laboratoire de tous les jours. Levez vos doutes sur les différents types de matériaux et apprenez à prendre soin de vos articles. Le guide comprend également un tableau de compatibilité chimique et une section FAQ.
Commandez vos marques préférées
Questions fréquemment posées
Quel est le meilleur matériau pour les bouteilles de médias ?
Les bouteilles de médias en plastique sont légères et résistantes aux chocs. Elles sont recommandées lorsque des récipients incassables sont nécessaires ou pour des travaux à basse température. Les bouteilles en verre peuvent résister à des températures plus élevées, et elles sont également disponibles en verre plus foncé adapté au travail avec des matériaux sensibles à la lumière.
Les bouteilles en plastique peuvent-elles être autoclavées ?
En général, les matériaux en polypropylène, PTFE, PFA et PMP peuvent être autoclavés, mais des températures supérieures à 80°C peuvent affecter la précision des récipients volumétriques. Il faut toujours se référer au guide technique du produit et ne pas oublier de desserrer les bouchons éventuels avant de passer à l'autoclave.
Quel type de détergents puis-je utiliser sur mes bouteilles en plastique ?
L'idéal est d'utiliser un détergent peu ou pas alcalin car certains plastiques comme le polystyrène et le polycarbonate sont sensibles aux alcalis. Évitez les matériaux abrasifs et lavez à moins de 60°C si vous utilisez une laveuse électrique. Pour plus d'informations, consultez le guide du produit.