Learn More
DWK Life Sciences Étiquette pour flacon DURAN™ YOUTILITY™, GL 45, caoutchouc de silicone, assortiment
Codage couleur simple pour flacons DURAN™ YOUTILITY™.
Marque: DWK Life Sciences 292432904
32.98 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.05452kg
Description
Les étiquettes colorées pour flacons GL 45 offrent une solution élégante au marquage des flacons de laboratoire. Les étiquettes de flacons peuvent être facilement et solidement fixées autour du col du flacon YOUTILITY™, même avec le bouchon à vis en place. Les étiquettes de flacons sont dotées d’une languette préhensible, ce qui les rend faciles à retirer à mains nues ou avec des gants.
- Disponibles en différentes couleurs pour le marquage des flacons de laboratoire et la personnalisation
- Les étiquettes de flacons élastiques peuvent être facilement et solidement fixées autour du col, même avec le bouchon à vis en place.
- Inclut une languette préhensible, ce qui les rend faciles à retirer à mains nues ou avec des gants.
- Chimiquement robuste, résistant à la chaleur et entièrement réutilisable
- Entièrement compatible avec tous les filetages GL 45 et donc très polyvalents
Spécification
Assortiment | |
Silicone | |
GL 45 |
code couleur et identification | |
16/boîte | |
Autoclavables |