man

Test

CAS RN 109-99-9

O

CAS RN 109-99-9

IUPAC Name: oxolane
Synonymes: THF furanidine hydrofuran 草脲胺 diethylene oxide tetrahydrofuranne tetrahydrofuraan α,delta-oxide butane butylene oxide butane α,delta-oxide
Poids moléculaire (g/mol): 72.11
Formule moléculaire: C4H8O
InChi Key: WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CCOC1
Quantité 
  • (36)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (26)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (7)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (1)
  • (130)
Point d’ébullition 
  • (1)
  • (11)
  • (4)
  • (8)
  • (8)
  • (1)
  • (48)
  • (1)
  • (1)
  • (27)
Qualité 
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (9)
  • (7)
  • (4)
  • (15)
  • (1)
  • (4)
  • (10)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (7)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (8)
  • (4)
  • (14)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (7)
  • (3)
  • (6)
  • (4)
  • (5)
  • (7)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (15)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (26)
  • (9)
  • (2)
  • (28)
  • (66)
  • (66)
  • (6)
  • (6)
  • (36)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (26)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (7)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (130)
  • (1)
  • (11)
  • (4)
  • (8)
  • (8)
  • (1)
  • (48)
  • (1)
  • (1)
  • (27)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (9)
  • (7)
  • (4)
  • (15)
  • (1)
  • (4)
  • (10)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (8)
  • (4)
  • (14)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (7)
  • (3)
  • (6)
  • (4)
  • (5)
  • (7)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)