Learn More
Tétrahydrofurane, extra pur, SLR, stabilisé avec BHT 0,025 %, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
5 L
5 l
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Description
C4H8O, numéro CAS-109-99-9, oxacycyclopentane, tétrahydrofurane, 1,4-époxybutane, furane, tétrahydro, oxyde de butylène, hydrofurane, tétrahydrofurane, tétrahydrofurane, furanidine, oxyde de tétraméthylène, 2,5 L, 66°C, CHEBI:26911, incolore, 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolane, -108,4°C
Specifications
Specifications
pH | 7 à 8 |
Point de fusion | -108,4°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 66°C |
Quantité | 2.5 L |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 200mbar at 20°C |
Viscosité | 0.55cp at 20°C |
Poids de la formule | 72.11g/mol |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 15
Safety and Handling
Product Identifier
- Tetrahydrofuran
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/A§/en cas de malaise.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
9Minutes
36Secondes
0
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Tétrahydrofurane, extra pur, SLR, stabilisé avec BHT 0,025 %, Fisher Chemical >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction