CAS RN 108-87-2
CAS RN 108-87-2
Méthylcyclohexane, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-87-2 Formule moléculaire: C7H14 Poids moléculaire (g/mol): 98.19 Numéro MDL: MFCD00001497 Clé InChI: UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cyclohexane, methyl,hexahydrotoluene,cyclohexylmethane,toluene hexahydride,hexahydroxytoluene,sextone b,toluene, hexahydro,metylocykloheksan,methyl cyclohexane,methylcyclohexan CID PubChem: 7962 Nom IUPAC: methylcyclohexane SMILES: CC1CCCCC1
Méthylcyclohexane, 99 %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-87-2 Formule moléculaire: C7H14 Poids moléculaire (g/mol): 98.19 Numéro MDL: MFCD00001497 Clé InChI: UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cyclohexane, methyl,hexahydrotoluene,cyclohexylmethane,toluene hexahydride,hexahydroxytoluene,sextone b,toluene, hexahydro,metylocykloheksan,methyl cyclohexane,methylcyclohexan CID PubChem: 7962 Nom IUPAC: methylcyclohexane SMILES: CC1CCCCC1
Méthylcyclohexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-87-2 Formule moléculaire: C7H14 Poids moléculaire (g/mol): 98.19 Numéro MDL: MFCD00001497 Clé InChI: UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cyclohexane, methyl,hexahydrotoluene,cyclohexylmethane,toluene hexahydride,hexahydroxytoluene,sextone b,toluene, hexahydro,metylocykloheksan,methyl cyclohexane,methylcyclohexan CID PubChem: 7962 Nom IUPAC: méthylcyclohexane SMILES: CC1CCCCC1
Méthylcyclohexane, + de 98 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-87-2 Formule moléculaire: C7H14 Poids moléculaire (g/mol): 98.19 Numéro MDL: MFCD00001497 Clé InChI: UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cyclohexane, methyl,hexahydrotoluene,cyclohexylmethane,toluene hexahydride,hexahydroxytoluene,sextone b,toluene, hexahydro,metylocykloheksan,methyl cyclohexane,methylcyclohexan CID PubChem: 7962 Nom IUPAC: méthylcyclohexane SMILES: CC1CCCCC1
Méthylcyclohexane, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-87-2 Formule moléculaire: C7H14 Poids moléculaire (g/mol): 98.19 Numéro MDL: MFCD00001497 Clé InChI: UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cyclohexane, methyl,hexahydrotoluene,cyclohexylmethane,toluene hexahydride,hexahydroxytoluene,sextone b,toluene, hexahydro,metylocykloheksan,methyl cyclohexane,methylcyclohexan CID PubChem: 7962 Nom IUPAC: méthylcyclohexane SMILES: CC1CCCCC1
Méthylcyclohexane, extra pur, SLR, Fisher Chemical
CAS: 108-87-2 Formule moléculaire: C7H14 Poids moléculaire (g/mol): 98.19 Numéro MDL: MFCD00001497 Clé InChI: UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cyclohexane, methyl,hexahydrotoluene,cyclohexylmethane,toluene hexahydride,hexahydroxytoluene,sextone b,toluene, hexahydro,metylocykloheksan,methyl cyclohexane,methylcyclohexan CID PubChem: 7962 Nom IUPAC: methylcyclohexane SMILES: CC1CCCCC1
Méthylcyclohexane, 99 %, qualité spectrophotométrique, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
CAS: 108-87-2 Formule moléculaire: C7H14 Poids moléculaire (g/mol): 98.19 Numéro MDL: MFCD00001497 Clé InChI: UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cyclohexane, methyl,hexahydrotoluene,cyclohexylmethane,toluene hexahydride,hexahydroxytoluene,sextone b,toluene, hexahydro,metylocykloheksan,methyl cyclohexane,methylcyclohexan CID PubChem: 7962 Nom IUPAC: méthylcyclohexane SMILES: CC1CCCCC1
Méthylcyclohexane, 99 %, qualité réactif, Honeywell™
CAS: 108-87-2 Formule moléculaire: C7H14 Poids moléculaire (g/mol): 98.19 Numéro MDL: MFCD00001497 Clé InChI: UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cyclohexane, methyl,hexahydrotoluene,cyclohexylmethane,toluene hexahydride,hexahydroxytoluene,sextone b,toluene, hexahydro,metylocykloheksan,methyl cyclohexane,methylcyclohexan CID PubChem: 7962 Nom IUPAC: methylcyclohexane SMILES: CC1CCCCC1