Learn More
Méthylcyclohexane, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 12618645 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
2.50L
25L
Code produit. 12618645
Marque: Fisher Chemical M/4650/25
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 108-87-2
Formule moléculaire C7H14
Poids moléculaire (g/mol) 98.19
Numéro MDL MFCD00001497
Clé InChI UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
CID PubChem 7962
Nom IUPAC methylcyclohexane
SMILES CC1CCCCC1
Spécification
Point de fusion -126°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 101°C
Conditionnement Boîte métallique
Quantité 25 L
Poids de la formule 98.19g/mol
Forme physique Liquide