man

Test

CAS RN 10551-58-3

H3COOOO

CAS RN 10551-58-3

IUPAC Name: (5-formylfuran-2-yl)methyl acetate
Synonymes: (5-formylfuran-2-yl)methyl acetate
Poids moléculaire (g/mol): 168.15
Formule moléculaire: C8H8O4
InChi Key: QAVITTVTXPZTSE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)OCC1=CC=C(O1)C=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats