Learn More
5-acétoxyméthyl-2-furaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10752201
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10551-58-3
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00003233
Clé InChI QAVITTVTXPZTSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-acetoxymethyl-2-furaldehyde, 5-formylfuran-2-yl methyl acetate, 5-acetoxymethylfurfural, 5-acetoxymethyl furfural, 5-formylfurfuryl acetate, 5-formyl-2-furyl methyl acetate, unii-5hh6180xyd, 5-acetoxymethyl furfural amf, 2-furancarboxaldehyde, 5-acetyloxy methyl
CID PubChem 66349
Nom IUPAC Acétate de (5-formylfuran-2-yl)méthyle
SMILES CC(=O)OCC1=CC=C(O1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 52°C to 56°C
Couleur Marron
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2 g
Beilstein 18, 15
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Crystals