man

Test

CAS RN 10414-81-0

NNONNNH2NH2HOHO

CAS RN 10414-81-0

IUPAC Name: 4-amino-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Synonymes: 2-amino-adenosine
Poids moléculaire (g/mol): 266.26
Formule moléculaire: C10H14N6O3
InChi Key: CQKMBZHLOYVGHW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC1C(O)C(CO)OC1N1C=NC2=C(N)N=CN=C12

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats