Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-amino-2’-désoxyadénosine, 98 %
Click to view available options
Quantité:
1 g
Description
2'-AdA can be used as starting material for the synthesis of 2'-amino nucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2′-Ada peut être utilisé comme matériau de départ pour la synthèse des nucléotides 2′-amino.
Solubilité
Soluble dans le DMSO.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Le 2′-Ada peut être utilisé comme matériau de départ pour la synthèse des nucléotides 2′-amino.
Solubilité
Soluble dans le DMSO.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2'-Amino-2'-deoxyadenosine |
Couleur | Blanc |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in DMSO. |
Nom IUPAC | 4-amino-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol |
Poids de la formule | 266.26 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Poudre |