man

Test

CAS RN 103404-57-5

H3COHOHOH

CAS RN 103404-57-5

IUPAC Name: heptane-1,2,3-triol
Synonymes: heptane-1,2,3-triol
Poids moléculaire (g/mol): 148.2
Formule moléculaire: C7H16O3
InChi Key: HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCC(O)C(O)CO

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats