Learn More
1,2,3-Heptanétriol, 95 %, isomère à fusion élevée, mélange de diastéréoisomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10005443
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2, 3-Heptanetriol
CAS 103404-57-5
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 92.0°C to 97.0°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H16O3
Formule linéaire CH3(CH2)3CH(OH)CH(OH)CH2OH
Numéro MDL MFCD00010517
Quantité 1 g
Synonyme 1,2,3-heptanetriol, 1,2,3-trihydroxyheptane, 1-butylglycerol, 1-n-butylglycerol, 1,2,3-heptanetriol isomer t 1 m solution, 1,2,3-heptanetriol isomer h 0.5 solution, acmc-1c7bt, 1,2,3-heptanetriol solution, additive screening solution 08/fluka kit no 78374, additive screening solution 09/fluka kit no 78374
Clé InChI HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(C(CO)O)O
Nom IUPAC heptane-1,2,3-triol
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
CID PubChem 124604
ChEBI CHEBI:67095
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,3-Heptanetriol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.