man

Test

CAS RN 103-90-2

CH3ONHOH

CAS RN 103-90-2

IUPAC Name: N-(4-hydroxyphenyl)acetamide
Synonymes: acetaminophen korum panex pasolind nealgyl acenol tisin paracetamolo tralgon 对乙酰氨基酚
Poids moléculaire (g/mol): 151.17
Formule moléculaire: C8H9NO2
InChi Key: RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)