Learn More
Acetaminophen, Tocris Bioscience™
Code produit. 18792584
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Cyclooxygenase inhibitor; may be selective for COX-3
Cyclooxygenase inhibitor; may be selective for COX-3 (IC50 values are 460, > 1000 and > 1000 μM for canine COX-3, and murine COX-1 and COX-2 respectively). Widely used analgesic and antipyretic agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetaminophen
CAS 103-90-2
Formule moléculaire C8H9NO2
Numéro MDL MFCD00002328
Quantité 100 mg
Synonyme acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol
Clé InChI RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
Nom IUPAC N-(4-hydroxyphenyl)acetamide
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
CID PubChem 1983
ChEBI CHEBI:46195
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté >99%