Inorganic Beryllium Compounds
Sulfate de béryllium tétrahydraté, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7787-56-6 Formule moléculaire: BeH8O8S Poids moléculaire (g/mol): 177.128 Numéro MDL: MFCD00149156 Clé InChI: DIMYTQPLZWDZFE-UHFFFAOYSA-L Synonyme: dsstox_cid_4603, beryllium sulfate tetrahydrate beryllium and beryllium compounds, sulfuric acid, beryllium salt 1:1 , tetrahydrate, 2tyk3lf8zn, beryllium sulfate, tetrahydrate 1:1:4, unii-2tyk3lf8zn, beryllium monosulfate tetrahydrate, beryllium sulphate tetrahydrate, ccris 85, beryllium sulfate tetrahydrate CID PubChem: 62672 ChEBI: CHEBI:53502 Nom IUPAC: béryllium ; sulfate ; tétrahydrate SMILES: [Be+2].O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Oxyde de béryllium, 99,95 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1304-56-9 Formule moléculaire: BeO Poids moléculaire (g/mol): 25.01 Numéro MDL: MFCD00003457 Clé InChI: LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N Synonyme: beryllium oxide beryllium and beryllium compounds, ccris 83, thermalox 995, natural bromellite, beryllium monoxide, thermalox, bromellete, beryllia, beryllium oxide CID PubChem: 14775 ChEBI: CHEBI:62842 Nom IUPAC: oxoberyllium SMILES: [Be]=O
Oxyde de béryllium, 99 % (base métallique) Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1304-56-9 Formule moléculaire: BeO Poids moléculaire (g/mol): 25.01 Numéro MDL: MFCD00003457 Clé InChI: LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N Synonyme: beryllium oxide beryllium and beryllium compounds, ccris 83, thermalox 995, natural bromellite, beryllium monoxide, thermalox, bromellete, beryllia, beryllium oxide CID PubChem: 14775 ChEBI: CHEBI:62842 Nom IUPAC: oxoberyllium SMILES: [Be]=O