Learn More
Sulfate de béryllium tétrahydraté, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
72.80€ - 250.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7787-56-6 |
---|---|
Formule moléculaire | BeH8O8S |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.128 |
Numéro MDL | MFCD00149156 |
Clé InChI | DIMYTQPLZWDZFE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | beryllium sulfate tetrahydrate, ccris 85, beryllium sulphate tetrahydrate, beryllium monosulfate tetrahydrate, unii-2tyk3lf8zn, beryllium sulfate, tetrahydrate 1:1:4, 2tyk3lf8zn, sulfuric acid, beryllium salt 1:1 , tetrahydrate, beryllium sulfate tetrahydrate beryllium and beryllium compounds, dsstox_cid_4603 |
CID PubChem | 62672 |
ChEBI | CHEBI:53502 |
Nom IUPAC | béryllium ; sulfate ; tétrahydrate |
SMILES | [Be+2].O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
016104.14 |
25 g |
72.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307158
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
016104.22 |
100 g |
250.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
In Industries it is used for beryllium salt making, ceramics and chemical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7787-56-6 | |
177.128 | |
DIMYTQPLZWDZFE-UHFFFAOYSA-L | |
62672 | |
béryllium ; sulfate ; tétrahydrate |
BeH8O8S | |
MFCD00149156 | |
beryllium sulfate tetrahydrate, ccris 85, beryllium sulphate tetrahydrate, beryllium monosulfate tetrahydrate, unii-2tyk3lf8zn, beryllium sulfate, tetrahydrate 1:1:4, 2tyk3lf8zn, sulfuric acid, beryllium salt 1:1 , tetrahydrate, beryllium sulfate tetrahydrate beryllium and beryllium compounds, dsstox_cid_4603 | |
CHEBI:53502 | |
[Be+2].O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-] |
Spécification
Beryllium sulfate tetrahydrate | |
Grumeaux | |
BeH8O8S | |
UN1566 | |
beryllium sulfate tetrahydrate, ccris 85, beryllium sulphate tetrahydrate, beryllium monosulfate tetrahydrate, unii-2tyk3lf8zn, beryllium sulfate, tetrahydrate 1:1:4, 2tyk3lf8zn, sulfuric acid, beryllium salt 1:1 , tetrahydrate, beryllium sulfate tetrahydrate beryllium and beryllium compounds, dsstox_cid_4603 | |
DIMYTQPLZWDZFE-UHFFFAOYSA-L | |
béryllium ; sulfate ; tétrahydrate | |
62672 | |
177.14 (105.07 Anhydrous) | |
1.1713 g/mL |
7787-56-6 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00149156 | |
14,1175 | |
Freely soluble in water; Insoluble in alcohol | |
[Be+2].O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-] | |
177.128 | |
CHEBI:53502 | |
99.99% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H330-H350-H372-H315-H319-H317-H335
Toxic if swallowed.
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P362-P501c
H301-H315-H317-H319-H330-H335-H350i-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE BÉRYLLIUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-842-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only