Learn More
OHAUS™ Agitateur Suspendu
Agitateurs suspendus fiables avec d'excellentes performances pour une utilisation quotidienne
1110.00€ - 2180.00€
Specifications
Affichage | Affichage numérique LED lumineux pour la vitesse, indicateur LED pour la tendance de couple en temps réel et minuteur intégré |
---|---|
Tension | 115/230 VCA |
Puissance | 190 W |
Diamètre (métrique) de l’arbre | Jusqu’à 8,5 mm |
Hauteur (métrique) | 30,1 cm |
Product Code | Brand | Modèle | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Modèle | Price | Quantity & Availability | |||||
17044217
|
OHAUS™
30586763 |
e-A51ST020 |
1110.00€
1 unité |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17054217
|
OHAUS™
30586764 |
e-A51ST040 |
1190.00€
1 unité |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17064217
|
OHAUS™
30586765 |
e-A51ST060 |
1350.00€
1 unité |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17074217
|
OHAUS™
30586766 |
e-A51ST100 |
2180.00€
1 unité |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17084217
|
OHAUS™
30586767 |
e-A51ST200 |
2150.00€
1 unité |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le moteur sans charbon et la technologie de compensation du couple garantissent la puissance du mélange et une vitesse constante pour fournir un mélange précis et contrôlé des liquides visqueux avec un fonctionnement silencieux
- Simplification de la configuration avec le mandrin sans clé - aucun outil n'est nécessaire. Changement rapide et facile des arbres d'une seule main. Cette conception unique permet à chacun au laboratoire de gagner du temps et d'économiser des efforts
- Conçu pour la sécurité. La touche de verrouillage empêche les changements de vitesse accidentels et la technologie de détection de surcharge du moteur arrête simplement l'agitation afin de protéger l'échantillon
Specifications
Affichage numérique LED lumineux pour la vitesse, indicateur LED pour la tendance de couple en temps réel et minuteur intégré | |
190 W | |
30,1 cm | |
39,2 cm | |
1 à 13 mm | |
Boîtier étanche en aluminium avec indice de protection contre la pénétration IP54 | |
41°F à 104°F, 80 % HR, sans condensation |
115/230 VCA | |
Jusqu’à 8,5 mm | |
3,5 in | |
cNemkous | |
Agitation, dissolution, dispersion, émulsification et homogénéisation dans les industries suivantes : aliments et boissons, cosmétiques, peintures / revêtements, produits pharmaceutiques, substances chimiques, colles / adhésifs, plastiques / polymères et ciment / construction. Utilisation pour l’échelle pilote lors de la fabrication. | |
IP54 | |
5°C à 40°C, 80 % HR, sans condensation |