Learn More
OHAUS™ Agitateur Suspendu
Agitateurs suspendus fiables avec d'excellentes performances pour une utilisation quotidienne
Marque: OHAUS™ 30586763
1054.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21913" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 4.10000kg
Description
- La puissance du mélange et la constance de la vitesse sont assurées grâce à la technologie de moteur sans balai et de compensation de couple, qui permet une agitation précise et contrôlée de liquides visqueux avec un fonctionnement silencieux
- Simplifiez la configuration avec le mandrin sans clé - aucun outil n’est requis. Changez les arbres rapidement et facilement d’une seule main. Cette conception unique permettra de gagner du temps et d’économiser des efforts pour tous les membres du laboratoire.
- Conçu pour la sécurité. Le bouton de verrouillage empêche les changements de vitesse accidentels et la technologie de détection de surcharge du moteur arrête l’agitation avant l’occurrence d’une condition de surcharge pour protéger l’échantillon.
Spécification
30 à 2 000 tr/min | |
Affichage numérique LED lumineux pour la vitesse, indicateur LED pour la tendance de couple en temps réel et minuteur intégré | |
190 W | |
235 x 90 x 285 mm | |
3,5 in | |
cNemkous | |
Agitateur vertical e-A51ST020 | |
Boîtier étanche en aluminium avec indice de protection contre la pénétration IP54 | |
IP54 | |
5°C à 40°C, 80 % HR, sans condensation | |
10 000 mPas max. | |
4,1 kg |
25 L | |
115/230 VCA | |
Jusqu’à 8,5 mm | |
30,1 cm | |
39,2 cm | |
1 à 13 mm | |
Agitation, dissolution, dispersion, émulsification et homogénéisation dans les industries suivantes : aliments et boissons, cosmétiques, peintures / revêtements, produits pharmaceutiques, substances chimiques, colles / adhésifs, plastiques / polymères et ciment / construction. Utilisation pour l’échelle pilote lors de la fabrication. | |
e-A51ST020 | |
41°F à 104°F, 80 % HR, sans condensation | |
20 Ncm | |
9 lb |