missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZYZ-488, MedChemExpress

Code produit. 16415777
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16415777

Marque: Medchem Express HY100472

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress ZYZ-488 is a competitive apoptotic protease activating factor-1 (Apaf-1) inhibitor. ZYZ-488 inhibits the activation of binding protein procaspase-9 and procaspase-3.

ZYZ-488 is a competitive apoptotic protease activating factor-1 (Apaf-1) inhibitor. ZYZ-488 inhibits the activation of binding protein procaspase-9 and procaspase-3.

Spécification

Nom chimique ou matériau ZYZ-488
CAS 1470302-79-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H29N3O11
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 200 mg/mL (410.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCCCNC(N)=N)C(C=C1OC)=CC(OC)=C1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O2
Poids moléculaire (g/mol) 487.46
Poids de la formule 487.46
Pourcentage de pureté 99.69%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis