Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur à vortex avancé ZX3
Code produit. 16532382 Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Tension:
100/240 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16532382
Marque: Velp Scientifica™ F202A0176
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La vitesse d’agitation de l’agitateur à vortex avancé VELP ZX3 est réglable et est contrôlée électroniquement jusqu’à 3 000 tr/min. Fonctionnement en mode tactile ou continu
  • Vitesse de fonctionnement variable, commandée électroniquement et pouvant atteindre jusqu’à 3 000 tr/min.
  • Démarrage automatique en mode tactile ou en fonctionnement continu.
  • Grand choix d’accessoires compatibles avec tubes, plaques et flacons.
  • Grands pieds en caoutchouc antidérapants pour maintenir la position requise.
  • Protection IP 42 contre les particules et les liquides.
Spécification
Capacité de charge (métrique) 0,5 kg
Vitesse de rotation Jusqu’à 3 000 rpm
Tension 100/240 V
Ampérage 6,25 A
Capacité de charge (impériale) 17.6 oz.
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Alliage de zinc, base en technopolymère ; plateforme en mousse
Dimensions (L x l x H) 6,5 x 5,9 x 5,1 in (165 x 150 x 130 mm)
Hauteur (impériale) 5,12 in
Hauteur (métrique) 130 mm
Longueur (impériale) 6,50 in
Longueur (impériale) de la plateforme 1,15 in
Longueur (métrique) 165 mm
Longueur (métrique) de la plateforme 29 mm
Largeur (impériale) 5,9 in
Largeur (impériale) de la plateforme 1,15 in
Largeur (métrique) 150 mm
Largeur (métrique) de la plateforme 29 mm
Poids à l’expédition (impériale) 5,9 lb
Poids à l’expédition (métrique) 2,7 Kg
Modèle ZX3
Comprend Tête de coupelle de mélange
Indice IP IP 42
Modes de fonctionnement Tactile, continu