missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZWILCH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 14281-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Essential component of the mitotic checkpoint, which prevents cells from prematurely exiting mitosis. Required for the assembly of the dynein-dynactin and MAD1-MAD2 complexes onto kinetochores.Spécification
| ZWILCH | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ZWILCH | |
| hZwilch, KNTC1AP, Protein zwilch homolog, ZWILCH | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 55055, 68014, 691493 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.27 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8R060, Q9H900 | |
| ZWILCH | |
| ZWILCH Fusion Protein Ag5454 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu