Learn More
Zoniporide dihydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Description
Sodium-hydrogen exchanger isoform 1 (NHE1) inhibitor that displays selectivity over other NHE isoforms (Ki values are 14, 2200 and 220000 nM for human NHE1, human NHE2 and rat NHE3 respectively). Inhibits NHE1 dependent 22Na+ uptake in vitro (IC50 = 14 nM) and provides cardioprotection from myocardial ischemic injury in vivo (EC50 = 0.25 nM). Also inhibits MMP2/9 activity and invasion in breast cancer cells.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zoniporide dihydrochloride |
Quantité | 50 mg |
Poids de la formule | 393.27 |
Pourcentage de pureté | >99% |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Zoniporide dihydrochloride, Tocris Bioscience™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu