Learn More
Zoniporide dihydrochloride, Tocris Bioscience™ Code produit.: 18023852
Zoniporide dihydrochloride, Tocris Bioscience™
Code produit. 18023852
10 mg
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 18023852
Marque: Tocris Bioscience 2727/10
Selective NHE1 inhibitor
Sodium-hydrogen exchanger isoform 1 (NHE1) inhibitor that displays selectivity over other NHE isoforms (Ki values are 14, 2200 and 220000 nM for human NHE1, human NHE2 and rat NHE3 respectively). Inhibits NHE1 dependent 22Na+ uptake in vitro (IC50 = 14 nM) and provides cardioprotection from myocardial ischemic injury in vivo (EC50 = 0.25 nM). Also inhibits MMP2/9 activity and invasion in breast cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 241799-10-0
Formule moléculaire C17H18Cl2N6O
Poids moléculaire (g/mol) 393.272
Clé InChI ARZNPJAGKWHEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zoniporide dihydrochloride, 1-quinolin-5-yl-5-cyclopropyl-1h-pyrazole-4-carbonyl guanidine dihydrochloride
CID PubChem 22267855
Nom IUPAC 5-cyclopropyl-N-(diaminomethylidene)-1-quinolin-5-ylpyrazole-4-carboxamide;dihydrochloride
SMILES C1CC1C2=C(C=NN2C3=CC=CC4=C3C=CC=N4)C(=O)N=C(N)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Zoniporide dihydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 393.27
Pourcentage de pureté >99%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Zoniporide dihydrochloride, Tocris Bioscience™ >