Learn More
Thermo Scientific™ ZM-336372
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 mg |
| Description | Blanc cassé |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| À utiliser avec (application) | Un puissant inhibiteur spécifique de la protéine kinase c-Raf |
| CAS | 208260-29-1 |
| Formule moléculaire | C23H23N3O3 |
| Poids de la formule | 389.45 |
| Synonyme | N-[5-(3-Dimethylaminobenzamido)-2-methylphenyl]-4-hydroxybenzamide ; |
| Sensibilité | Light Sensitive |
| Type de produit | ZM-336372 |
| Afficher plus |