Learn More
Chlorure de zirconyle octahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3735220 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 10656782
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13520-92-8 | CH16Cl2O9 | 243.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13520-92-8
Formule moléculaire Cl2H16O9Zr
Poids moléculaire (g/mol) 322.24
Numéro MDL MFCD00149898
Clé InChI SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
CID PubChem 159678
Nom IUPAC dichloro(oxo)zirconium octahydraté
SMILES O.Cl[Zr](Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconyl chloride octahydrate
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Formule linéaire ZrOCl2·8H2O
Merck Index 15, 10384
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear to slightly hazy solution
Poids de la formule 322.25
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.91
Densité 1.9100g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zirconyl chloride octahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Zirconyl chloride octahydrate