Learn More
Chlorure de zirconyle octahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10676782
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13520-92-8
Formule moléculaire Cl2H18O9Zr
Poids moléculaire (g/mol) 324.26
Numéro MDL MFCD00149898
Clé InChI FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
CID PubChem 159678
Nom IUPAC dichloro(oxo)zirconium octahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.O=[Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconyl chloride octahydrate
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Formule linéaire ZrOCl2·8H2O
Merck Index 15, 10384
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear to slightly hazy solution
Poids de la formule 322.25
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.91
Densité 1.9100g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zirconyl chloride octahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Zirconyl chloride octahydrate