Learn More
Fil de zirconium, dia. 0,5 mm (0,020 po), hybridé 99,2 % (métaux à l’exception de Hf) Hf 4,5 % max, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15464935
Fil de zirconium, dia. 0,5 mm (0,020 po), hybridé 99,2 % (métaux à l’exception de Hf) Hf 4,5 % max, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15464935
5 m
Click to view available options
Quantité:
1 m
5 m
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15464935
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045056.G5
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium wire
Note relative au nom 0.5mm (0.020 in.) dia., Annealed
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exclusion de Hf), Hf 4,5 % max
Quantité 5 m
Pourcentage de pureté 99.2%
Odeur Odorless
Poids ≈1.31g/m
Forme Câble
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotK15W040 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number045056.G1,045056.G5,045057.G9
Numéro de lotH21Y019 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number045056.G1,045056.G5,045057.G9
Numéro de lotU18A013 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number045056.G1,045056.G5,045057.G9
Numéro de lotZ01B013 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number045056.G1,045056.G5,045057.G9
Numéro de lotS26E043 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number045056.G1,045056.G5,045057.G9
Nom du produit
Fil de zirconium, dia. 0,5 mm (0,020 po), hybridé 99,2 % (métaux à l’exception de Hf) Hf 4,5 % max, Thermo Scientific Chemicals >