Learn More
Solution métallique étalon de zirconium 1000 ppm, pour AAS, solution HCl 1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 500 mL |
Couleur | Incolore |
Numéro MDL | 11303 |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Zirconium solution 1000 ppm